Få mere at vide
Bohlender™ SICCO™ Super Star Vitrum Eksikkator
Artikelnummer. 17177694
Skift visning
Højde (metrisk):
525 mm
Artikelnummer. Højde (metrisk)
17177694 525 mm
1 options
Artikelnummer. 17177694 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. V182507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15209.25 DKK
    13261.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 1947.26 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Super Star Vitrum Eksikkator lavet af borosilikatglas 3.3 med aluminiumsramme.
  • Aluminiumsramme med paneler af varmebestandigt borosilikatglas 3.3
  • Indeholder fire hylder lavet af rustfrit stål, bakke, hygrometer, tørremiddel og slange (5 m) med to lynkoblinger til gaspåfyldning
  • Kan bruges med op til 26 hylder, kan stables
  • Forstærket aluminiumsramme med borosilikatpaneler
  • Dør med magnetlås, cirkulær gummitætning og cylinderlås
  • Ekstra stort elektronisk hygrometer
  • Variable hylder
  • To tilslutninger til gaspåfyldning inklusive lynkoblinger med selvtætnende ventiler og slange
  • Teleskophylder
  • Hurtigkoblingens diameter: 6 mm
  • Boringsdiameter i paneler: 16,5 mm
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Volumen (engelsk) 13,4 gal.
Volumen (metrisk) 51 L
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 310 mm
Højde (engelsk) 21 tommer
Højde (metrisk) 525 mm
Dybde (engelsk) 15 tommer
Dybde (metrisk) 375 mm
Vægt (engelsk) 33 lb.
Vægt (metrisk) 15 kg