Få mere at vide
Bohlender™ SICCO™ Star Vitrum vandret ekssikkator
Artikelnummer. 17167694
Skift visning
Højde (metrisk):
340 mm
Artikelnummer. Højde (metrisk)
17167694 340 mm
1 options
Artikelnummer. 17167694 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. V 182107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15292.07 DKK
    12155.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 3136.71 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Eksikkator af borosilikat 3.3 og aluminium med låge, magnetlås og cirkulær gummitætning.
  • Aluminiumsramme med paneler af varmebestandigt borosilikatglas 3.3
  • Indeholder to hylder lavet af aluminium, bakke, hygrometer og tørremiddel
  • Kan bruges med op til 13 hylder, kan stables
  • Døren åbnes fremad
  • Forstærket aluminiumsramme med varmebestandige borosilikatglaspaneler
  • Dør med magnetisk lås og cirkulær gummitætning
  • Til opbevaring af varme materialer (op til maks. 300 °C)
  • Meget god kemikalieresistens mod aggressive produkter
  • Variable hylder i rustfrit stål
  • Let aflæst elektronisk hygrometer
  • Teleskophylder
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Inkluderer Silica Gel
Volumen (engelsk) 13,4 gal.
Volumen (metrisk) 51 L
Bredde (engelsk) 21 tommer
Bredde (metrisk) 525 mm
Højde (engelsk) 13 tommer
Højde (metrisk) 340 mm
Dybde (engelsk) 15 tommer
Dybde (metrisk) 375 mm
Vægt (engelsk) 26 lb.
Vægt (metrisk) 12 kg