Få mere at vide
Bohlender™ SICCO™ Stjerneekssikkator dobbelt
Artikelnummer. 17177724
Skift visning
Volumen (metrisk):
106 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17177724 106 l
1 options
Artikelnummer. 17177724 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. V 193007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17299.33 DKK
    13101.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 4197.85 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Star Desiccator Double lavet af akrylglas og aluminium med elastisk pakningsforet dobbeltdør.
  • Aluminiumsramme med paneler af akrylglas og dobbeltdør
  • Indeholder fire hylder lavet af rustfrit stål, bakke, hygrometer og tørremiddel
  • Kan bruges med op til 26 hylder, kan stables
  • Forstærket aluminiumsramme med akrylpaneler
  • Dør med magnetisk lås og cirkulær gummitætning
  • Skridsikre gummifødder
  • Let aflæst elektronisk hygrometer
  • Variable hylder i rustfrit stål
  • Teleskophylder
  • Tørremiddelbakke
  • Silicagel medfølger
Tekniske data
Materiale Akryl
Volumen (engelsk) 28 gal.
Volumen (metrisk) 106 l
Bredde (engelsk) 25 tommer
Bredde (metrisk) 630 mm
Højde (engelsk) 20,4 tommer
Højde (metrisk) 520 mm
Dybde (engelsk) 15 tommer
Dybde (metrisk) 375 mm
Vægt (engelsk) 29 lb.
Vægt (metrisk) 13 kg