Få mere at vide
Bohlender™ SICCO™ Mini Desiccator Premium Secure Box
Artikelnummer. 17137734
Skift visning
Volumen (metrisk):
6,2 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17137734 6,2 l
1 options
Artikelnummer. 17137734 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. V 194706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2449.92 DKK
    1900.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 549.28 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Minieksikator af polycarbonat med to gennemsigtige hylder af PMMA.
  • Fremstillet af polycarbonat
  • Låsbar
  • Indeholder to hylder, hygrometer og tørremiddel, skridsikre gummifødder
  • Stabelbar med One-Touch Dør med cirkulær tætning
  • Robust konstruktion
  • Transparent, brudsikkert kabinet af polycarbonat
  • Fantastisk udsyn hele vejen rundt
  • Hængseldør med bred åbningsvinkel
  • Letvægts, transportabel
  • Tørremiddel i en praktisk, genlukkelig beholder inkluderet i leveringen
Tekniske data
Materiale Polycarbonat
Inkluderer Silicagelkrukke (23 g)
Volumen (engelsk) 1,6 gal.
Volumen (metrisk) 6,2 l
Bredde (engelsk) 8,7 tommer
Bredde (metrisk) 221 mm
Højde (engelsk) 7 tommer
Højde (metrisk) 183 mm
Dybde (engelsk) 8,5 tommer
Dybde (metrisk) 214 mm
Vægt (engelsk) 2 lb.
Vægt (metrisk) 0.9 kg