Få mere at vide
Bohlender™ SICCO™ Mini 2 Eksikkator Premium
Volumen (metrisk):
6,2 l
Beskrivelse
- To permanent fastgjorte rum
- Indeholder to hylder, hygrometer og tørremiddel, skridsikre gummifødder
- Stabelbar
- One-Touch Dør med cirkulær tætning
- Robust konstruktion
- Transparent, brudsikkert kabinet af polycarbonat
- Fantastisk udsyn hele vejen rundt
- Hængseldør med bred åbningsvinkel
- Letvægts, transportabel
- Stabelbar
- Tørremiddel i en praktisk, genlukkelig beholder inkluderet i leveringen
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polycarbonat |
| Volumen (engelsk) | 1,6 gal. |
| Volumen (metrisk) | 6,2 l |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 221 mm |
| Højde (engelsk) | 14'' |
| Højde (metrisk) | 362 mm |
| Dybde (engelsk) | 8,4 tommer |
| Dybde (metrisk) | 214 mm |
| Vægt (engelsk) | 4 lb. |
| Vis mere |