Få mere at vide
Bohlender™ SICCO™ Maxi 1 ekssikkatorer
Antal hylder:
4
Beskrivelse
- Tætsluttende dør beskytter indholdet mod forurening fra atmosfæren
- Forstærket aluminiumsramme med paneler af akrylglas
- Indeholder fire hylder lavet af rustfrit stål, bakke og hygrometer, fire hjul, der kan bruges med op til 17 hylder
- Dør med magnetisk lås og cirkulær gummitætning
- Fire hjul (to af hjulene med bremser)
- Let aflæst elektronisk hygrometer
- Variable hylder i rustfrit stål
- Teleskophylder
- Tørremiddelbakke
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Skab stil | Vertikal |
| Materiale | PMMA akrylglas, aluminiumsramme |
| Holder | 311L; 30 kg pr hylde; 160 kg i alt |
| Model- | SICCO Maxi 1-ekssikkator, PMMA |
| Antal hylder | 4 |
| Hyldepositioner | 17 |
| Temperaturområde (metrisk) | -20 °C til +70 °C |
| Dimensioner (L x B) | 580 x 560 x 1150 mm (udvendig) |
| Bredde (metrisk) | 945 mm (indvendig) |
| Vis mere |