Få mere at vide
Bohlender™ SICCO™ Maxi 1 ekssikkator vandret
Artikelnummer. 17107704
Skift visning
Volumen (metrisk):
311 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17107704 311 l
1 options
Artikelnummer. 17107704 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. V183507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30607.50 DKK
    25376.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 5230.61 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Maxi 1 Eksikkator Vandret med aluminiumsramme og paneler af akrylglas.
  • Aluminiumsramme med paneler af akrylglas
  • Indeholder to hylder lavet af rustfrit stål, bakke og hygrometer
  • Kan bruges med op til 9 hylder, kan stables
  • Forstærket aluminiumsramme med akrylpaneler
  • Dør med magnetisk lås og cirkulær gummitætning
  • Skridsikre gummifødder
  • Let aflæst elektronisk hygrometer
  • Variable hylder i rustfrit stål
  • Teleskophylder
  • Tørremiddelbakke
Tekniske data
Materiale Akryl
Volumen (engelsk) 82 gal.
Volumen (metrisk) 311 l
Bredde (engelsk) 43 tommer.
Bredde (metrisk) 1080 mm
Højde (engelsk) Åbning 22 tommer
Højde (metrisk) 555 mm
Dybde (engelsk) 23 tommer
Dybde (metrisk) 580 mm
Vægt (engelsk) 64 lb.
Vægt (metrisk) 29 kg