Få mere at vide
Bohlender™ SICCO™ Handskerum Pure med overførselskammer
Beskrivelse
- Aluminiumsramme med paneler af akrylglas
- Bundpanel lavet af polyethylen
- Frontpanel med to handskeåbninger og et par handsker størrelse 9.75 lavet af UV-bestandig EPDM
- Overførselskammer med to døre til højre, udvendig dør med lås for at forhindre utilsigtet åbning
- Bakken strækker sig ind i arbejdsområdet med åbning af den indvendige dør for nem fjernelse af indsatte produkter
- Integreret ultraviolet lampe med levetidsovervågning på oversiden til luft- og overfladedesinfektion i arbejdsområdet
- Udskiftelig lampe
- Ultraviolet lampe er en ozonfri strålingskilde, der ikke udsender nogen stråling under 220 nm
- Robust og letvægts aluminiumskonstruktion
- Fantastisk udsyn hele vejen rundt
- Skridsikre gummifødder
- Kabelgennemføringer til elektriske apparater
- Stor åbning foran
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Akrylglas, polyethylen |
| Dybde (engelsk) | 24 tommer |
| Dybde (metrisk) | 600 mm |
| Højde (engelsk) | 28 tommer |
| Højde (metrisk) | 700 mm |
| Spænding | 230 V |
| Volumen (metrisk) | 290 L |
| Vægt (engelsk) | 48.5 lb. |
| Vægt (metrisk) | 22 kg |
| Bredde (engelsk) | 48 tommer |
| Vis mere |