Få mere at vide
Bohlender™ SICCO™ Handskerum til udmattelse
Artikelnummer. 17167744
Skift visning
Materiale:
Akryl glas
Artikelnummer. Materiale
17167744 Akryl glas
1 options
Artikelnummer. 17167744 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. V198808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32817.75 DKK
    28859.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 3958.04 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Handskerum til udmattelse med Iris porte, paneler lavet af akrylglas og aluminiumsramme.
  • Aluminiumsramme med paneler af akrylglas
  • Bundpanel, integreret stik til udstødningssystem og lukkelåg af polyethylen
  • Iris Porte og kabelgennemføringer lavet af polyethylen og silikone
  • To indføringer til kabel på bagsiden (øverst til venstre og øverst til højre)
  • To tværgående slidsede silikoneskiver hver i åbningerne og kabelgennemføringer (forskudt monteret, så de overlappende segmenter på samme tid giver nem adgang til det indvendige rum og lukker åbningerne ved ikke-brug)
  • Iris Porte sikrer trykkompensation gennem luftstrømning, når udstødningssystemet er tændt
  • Tilslutning til udstødningssystem gennem et integreret stik på toppanelet
  • Dette stik er klassificeret til rør med indvendige diametre 100, 120, 160 og 180 mm
  • Ved arbejde uden udstødningssystem kan åbningen lukkes med et låg
  • Åbningsdiameter for handsker: 170 mm
  • Afstand mellem åbninger: 390 mm
  • Robust og let aluminiumskonstruktion
  • Fantastisk udsyn hele vejen rundt
  • Skridsikre gummifødder
  • Kabelgennemføringer til elektriske apparater
  • Stor åbning foran
Tekniske data
Materiale Akryl glas
Dybde (engelsk) 24 tommer
Dybde (engelsk) Interiør 21 tommer
Dybde (metrisk) 600 mm
Dybde (metrisk) interiør 540 mm
Højde (engelsk) 28 tommer
Højde (engelsk) Interiør 26 tommer
Højde (metrisk) 700 mm
Højde (metrisk) interiør 650 mm
Volumen (metrisk) 290 L
Vægt (engelsk) 35 lb.
Vægt (metrisk) 16 kg
Bredde (engelsk) 35 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 33 tommer
Bredde (metrisk) 890 mm
Bredde (metrisk) interiør 850 mm