Få mere at vide
Bohlender™ SICCO™ Handskerum Duo 2 med overførselskammer
Artikelnummer. 17167674
Materiale:
Akryl glas
Artikelnummer. 17167674
Brand: Bohlender™ V171008
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Handskerum Duo 2 med overførselskammer med paneler af akrylglas og bundpanel af polyethylen.
  • Aluminiumsramme med paneler af akrylglas, bundpanel af polyethylen
  • For- og bagside med en dør hver, to par modsatte handskeporte hver med et par naturgummihandsker størrelse 9
  • To kabelgennemføringer (venstre underside)
  • Overførselskammer (højre) med to døre, udvendig dør med lås for at forhindre utilsigtet åbning
  • Bakken strækker sig ind i arbejdsområdet med åbning af den indvendige dør for nem fjernelse af indsatte produkter og kan kun betjenes fra den ene arbejdsstationsside (forrest til højre)
  • Arbejdsplads og overføringskammer inkluderer to slangeforbindelser til hver gaspåfyldning og passende slanger (2 x 5 m slange til gaspåfyldning lavet af PVC og 2 x 5 m beluftningsslange lavet af PE)
  • Robust og letvægts aluminiumskonstruktion
  • Fantastisk udsyn hele vejen rundt
  • Skridsikre gummifødder
  • Kabelgennemføringer til elektriske apparater
  • Stor åbning foran
  • Konnektorer til gaspåfyldning og beluftning inklusive passende slanger
  • Overførselskammer til isætning af yderligere produkter
Tekniske data
Materiale Akryl glas
Dybde (engelsk) 35 tommer
Dybde (engelsk) Interiør 33 tommer
Dybde (metrisk) 890 mm
Dybde (metrisk) interiør 845 mm
Højde (engelsk) 28 tommer
Højde (engelsk) Interiør 26 tommer
Højde (metrisk) 710 mm
Højde (metrisk) interiør 665 mm
Volumen (metrisk) 475 L
Vægt (engelsk) 66 lb.
Vægt (metrisk) 30 kg
Bredde (engelsk) 47''
Bredde (engelsk) Interiør 33 tommer
Bredde (metrisk) 1200 mm
Bredde (metrisk) interiør 850 mm