Få mere at vide
Bohlender™ SICCO™ Handskerum Duo 2 med antistatisk overførselskammer
Artikelnummer. 17177674
Materiale:
Aluminium
Artikelnummer. 17177674
Brand: Bohlender™ V171508
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Handskerum Duo 2 med overføringskammer lavet af aluminiumsramme med statisk dissipative paneler lavet af polycarbonat.
  • Aluminiumsramme med statisk dissiperende paneler lavet af polycarbonat, bundpanel lavet af statisk dissipativ polyethylen
  • For- og bagside med en dør hver, to par modsatte handskeporte hver med et par statisk dissipative EPDM-handsker størrelse 9,75
  • To kabelgennemføringer (venstre underside)
  • Overførselskammer (højre) med to døre, udvendig dør med lås for at forhindre utilsigtet åbning
  • Bakken strækker sig ind i arbejdsområdet med åbning af den indvendige dør for nem fjernelse af indsatte produkter og kan kun betjenes fra den ene arbejdsstationsside (forrest til højre)
  • Arbejdsrum og overføringskammer inklusive to slangeforbindelser til hver gaspåfyldning og passende slanger (2 x 5 m slange til gaspåfyldning lavet af PVC og 2 x 5 m beluftningsslange lavet af PE)
  • Alle anvendte materialer kan aflade elektrostatisk opladning ved hjælp af et jordkabel, som kan tilsluttes på bagsiden (tilslutningsgevind M6 )
  • Robust og letvægts aluminiumskonstruktion
  • Fantastisk udsyn hele vejen rundt
  • Skridsikre gummifødder
  • Kabelgennemføringer til elektriske apparater
  • Stor åbning foran
  • Konnektorer til gaspåfyldning og beluftning inklusive passende slanger
  • Overførselskammer til isætning af yderligere produkter
Tekniske data
Materiale Aluminium
Dybde (engelsk) 35 tommer
Dybde (engelsk) Interiør 33 tommer
Dybde (metrisk) 890 mm
Dybde (metrisk) interiør 845 mm
Højde (engelsk) 28 tommer
Højde (engelsk) Interiør 26 tommer
Højde (metrisk) 710 mm
Højde (metrisk) interiør 665 mm
Model- Duo 2
Volumen (metrisk) 475 L
Vægt (engelsk) 71 lb.
Vægt (metrisk) 32 kg
Bredde (engelsk) 47''
Bredde (engelsk) Interiør 33 tommer
Bredde (metrisk) 1200 mm
Bredde (metrisk) interiør 850 mm