Få mere at vide
Bohlender™ SICCO™ Handskerum Duo 1 med overførselskamre
Artikelnummer. 17187674
Skift visning
Materiale:
Akryl glas
Artikelnummer. Materiale
17187674 Akryl glas
1 options
Artikelnummer. 17187674 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. V173008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81312.00 DKK
    63827.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 17484.68 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Handskerum Duo 1 med overføringskamre med paneler af akrylglas og aluminiumsramme.
  • Aluminiumsramme med paneler af akrylglas, bundpanel af polyethylen
  • Forside med fire handskeporte og to par naturgummihandsker størrelse 9
  • Tre kabelgennemføringer på bagsiden (øverst til højre, midten, venstre)
  • To overførselskamre (højre og venstre) med to døre hver, udvendige døre med lås for at forhindre utilsigtet åbning
  • Bakken strækker sig ind i arbejdsområdet med åbning af den indvendige dør for nem fjernelse af indsatte produkter
  • Arbejdsrum og overføringskamre inklusive to slangeforbindelser til gaspåfyldning hver og passende rør (3 x 5 m slange til gaspåfyldning lavet af PVC og 3 x 5 m beluftningsslange lavet af PE)
  • Robust og letvægts aluminiumskonstruktion
  • Fantastisk udsyn hele vejen rundt
  • Skridsikre gummifødder
  • Kabelgennemføringer til elektriske apparater
  • Stor åbning foran
  • Konnektorer til gaspåfyldning og beluftning inklusive passende slanger
  • Overførselskamre til isætning af yderligere produkter
Tekniske data
Materiale Akryl glas
Dybde (engelsk) 23 tommer
Dybde (engelsk) Interiør 22 tommer
Dybde (metrisk) 590 mm
Dybde (metrisk) interiør 550 mm
Højde (engelsk) 27 tommer.
Højde (engelsk) Interiør 25,5''
Højde (metrisk) 690 mm
Højde (metrisk) interiør 650 mm
Volumen (metrisk) 600 L
Vægt (engelsk) 88 lb.
Vægt (metrisk) 40 kg
Bredde (engelsk) 92 tommer.
Bredde (engelsk) Interiør 66 tommer.
Bredde (metrisk) 2345 mm
Bredde (metrisk) interiør 1680 mm