Få mere at vide
Bohlender™ SICCO™ Handskerum Air Stream med overførselskammer
Description
- Aluminiumsramme med paneler af akrylglas, bundpanel af polyethylen
- Frontpanel med to handskeporte og et par naturgummihandsker størrelse 9, to indføringer til kabler på bagsiden (øverst til venstre og øverst til højre)
- Overførselskammer med to døre til højre, udvendig dør med lås for at forhindre utilsigtet åbning
- Bakken strækker sig ind i arbejdsområdet med åbning af den indvendige dør for nem fjernelse af indsatte produkter
- Integreret HEPA-filtreringsenhed i oversiden for en høj ren atmosfære i arbejdsområdet
- Manometer til at vise graden af filtermætning
- Rørmuffer af PE er inkluderet i leveringen til omstilling til de forskellige driftsformer: intern luftcirkulation, frisklufttilførsel og udsugning
- Konvertering kan foretages uden værktøj
- Udskiftelig filterpatron
- Vedligeholdelsesfri og problemfri motor
- Robust og letvægts aluminiumskonstruktion
- Fantastisk udsyn hele vejen rundt
- Skridsikre gummifødder
- Stor åbning foran
- Overførselskammer til isætning af yderligere produkter
Specifications
Specifications
| Materiale | Akrylglas, aluminium |
| Dybde (engelsk) | 26 tommer |
| Dybde (engelsk) Interiør | 21 tommer |
| Dybde (metrisk) | 660 mm |
| Dybde (metrisk) interiør | 540 mm |
| Højde (engelsk) | 40 tommer. |
| Højde (engelsk) Interiør | 26 tommer |
| Højde (metrisk) | 1015 mm |
| Højde (metrisk) interiør | 650 mm |
| Spænding | 230 V |
| Show More |