Få mere at vide
Bohlender™ SICCO™ Emhætte
Bredde (metrisk):
900 mm
1200 mm
Bredde (metrisk) interiør:
860 mm
1160 mm
Vægt (metrisk):
20 kg
23 kg
Beskrivelse
- Aluminiumsramme med paneler af polycarbonat
- Toppanel med integreret stik til udstødningssystem lavet af polypropylen
- Robust og letvægts aluminiumskonstruktion
- Gennemsigtige og brudsikre paneler af 5 mm tyk polycarbonat
- Standardtilslutning DN 160 til aspiratorrør
- Fantastisk udsyn hele vejen rundt
- Stor frontåbning for komfortabelt arbejde
- Overside lavet af polypropylen for god kemikalieresistens
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Aluminium, polycarbonat, polypropylen |
| Dybde (engelsk) | 24 tommer |
| Dybde (engelsk) Interiør | 22 tommer |
| Dybde (metrisk) | 600 mm |
| Dybde (metrisk) interiør | 560 mm |
| Oversigt | DN 160 Gevindhalser |
| Højde (engelsk) | 35 tommer |
| Højde (engelsk) Interiør | 34,6'' |
| Højde (metrisk) | 900 mm |
| Højde (metrisk) interiør | 880 mm |
| Vis mere |