Få mere at vide
Bohlender™ SICCO™ Emhætte
Artikelnummer. 17107744
Skift visning
Bredde (metrisk):
900 mm
1200 mm
Bredde (metrisk) interiør:
860 mm
1160 mm
Vægt (metrisk):
20 kg
23 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Bredde (metrisk) interiør Vægt (metrisk)
17107744 900 mm 860 mm 20 kg
17117744 1200 mm 1160 mm 23 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17107744 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. V196002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15876.00 DKK
    12120.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 3755.32 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Emhætte Paneler lavet af polycarbonat med en top og integreret stik DN 160 lavet af polypropylen.
  • Aluminiumsramme med paneler af polycarbonat
  • Toppanel med integreret stik til udstødningssystem lavet af polypropylen
  • Robust og letvægts aluminiumskonstruktion
  • Gennemsigtige og brudsikre paneler af 5 mm tyk polycarbonat
  • Standardtilslutning DN 160 til aspiratorrør
  • Fantastisk udsyn hele vejen rundt
  • Stor frontåbning for komfortabelt arbejde
  • Overside lavet af polypropylen for god kemikalieresistens
Tekniske data
Materiale Aluminium, polycarbonat, polypropylen
Dybde (engelsk) 24 tommer
Dybde (engelsk) Interiør 22 tommer
Dybde (metrisk) 600 mm
Dybde (metrisk) interiør 560 mm
Oversigt DN 160 Gevindhalser
Højde (engelsk) 35 tommer
Højde (engelsk) Interiør 34,6''
Højde (metrisk) 900 mm
Højde (metrisk) interiør 880 mm
Vægt (engelsk) 44 lb.
Vægt (metrisk) 20 kg
Bredde (engelsk) 35 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 34 tommer
Bredde (metrisk) 900 mm
Bredde (metrisk) interiør 860 mm