Få mere at vide
BOLA SICCO Tørremiddel
Artikelnummer. 17197714
Skift visning
Produkttype:
Desiccator Canister
Artikelnummer. Produkttype
17197714 Desiccator Canister
1 options
Artikelnummer. 17197714 Leverandør BOLA Leverandørnr. V189508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    468.55 DKK
    365.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 102.76 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Højkvalitets silica-gel desiccant specielt designet til brug i deres desiccator-skabe, nem regenerering ved ca. 90 - 110 °C
  • Silicagel med farveindikator fra orange til mørkebrun og sort
  • Indeholder ikke kobolt-II-chlorid
  • Kornstørrelse 2 - 5 mm, tab efter tørring mindre eller lig med 4%, vægt 720 g
Tekniske data
Materiale Silikagel
Vægt (metrisk) 720 g
Produkttype Desiccator Canister