Få mere at vide
Bohlender™ SICCO™ Tørremiddel
Artikelnummer. 17107724
Skift visning
Emballage:
Genlukkelig krukke
Vægt:
23 g (0.8 oz.)
8 kg (18 lb.)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballage Vægt
17107724 Genlukkelig krukke 8 kg (18 lb.)
17137724 Genlukkelig krukke 23 g (0.8 oz.)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17107724 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. V189512
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tørremiddel med farveindikator, nem regenerering ved ca. 90 til 110 °C.
  • Silicagel med farveindikator
  • Skifter farve fra orange til mørkebrun og sort (indeholder ikke kobolt-II-chlorid)
  • Nem regenerering ved cirka 90 til 110 °C
  • Kornstørrelse 2 til 5 mm
Tekniske data
Farve Orange til Brun
Materiale Silica Gel
Tab ved tørring ≤4%
Emballage Genlukkelig krukke
Vægt 8 kg (18 lb.)