Få mere at vide
Bohlender™ SICCO™ Auto handskeboks med overførselskammer
Materiale:
Akrylglas, aluminium, polyethylen
Beskrivelse
- Aluminiumsramme med paneler af akrylglas, bundpanel af polyethylen
- Frontpanel med to handskeporte og et par naturgummihandsker størrelse 9
- To indføringer til kabler på bagsiden (øverst til venstre og øverst til højre), inklusive et hygrometer i arbejdsrummet og overføringskammeret hver
- Overførselskammer med to døre, udvendig dør med lås for at forhindre utilsigtet åbning
- Bakken strækker sig ind i arbejdsområdet med åbning af den indvendige dør for nem fjernelse af det indsatte produkt
- Automatisk reduktion af fugtighed inde i arbejdsområdet og overføringskammeret til under 20 % gennem automatiske tørreenheder monteret på bagsiden af arbejdsområdet og tørremiddelpatroner i overføringskammerets ydre væg
- Tørremiddelpatroner kan udskiftes til regenerering i tilfælde af mætning
- Elektrisk strømtilslutning 230 V / 50 Hz er påkrævet
- Robust og letvægts aluminiumskonstruktion
- Fantastisk udsyn hele vejen rundt
- Skridsikre gummifødder
- Kabelgennemføringer til elektriske apparater
- Stor åbning foran
- Automatisk tørring (manuel regenerering af tørremiddel er ikke nødvendig)
- Konstant lav indvendig luftfugtighed mellem 20% og 30%
- Overførselskammer til isætning af yderligere produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Akrylglas, aluminium, polyethylen |
| Dybde (engelsk) | 24 tommer |
| Dybde (engelsk) Interiør | 21 tommer |
| Dybde (metrisk) | 600 mm |
| Dybde (metrisk) interiør | 540 mm |
| Højde (engelsk) | 28 tommer |
| Højde (engelsk) Interiør | 26 tommer |
| Højde (metrisk) | 700 mm |
| Højde (metrisk) interiør | 650 mm |
| Volumen (metrisk) | 290 L |
| Vis mere |