Få mere at vide
Bohlender™ SICCO™ Antistatiske handsker
Artikelnummer. 17157744
Skift visning
Materiale:
EPDM
Artikelnummer. Materiale
17157744 EPDM
1 options
Artikelnummer. 17157744 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. V 197409
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Antistatiske handsker lavet af EPDM, velegnet til brug med overføringskamre.
  • Kan bæres på begge sider
  • Velegnet til åbninger med diameter 190 mm
  • Modstandsdygtig over for rivning, perforering og slid
  • Høj fleksibilitet
  • Lav spændingsværdi
  • Elektroledende
Tekniske data
Oversigt Elektroledende
Materiale EPDM
Størrelse 9.75
Længde (engelsk) 31,4 tommer.
Længde (metrisk) 800 mm