Få mere at vide
Sibutramine Hydrochloride Monohydrate, Mikromol™
Artikelnummer. 18060510
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18060510 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18060510 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0991.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sibutramine Hydrochloride Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sibutramine HCl
CAS 125494-59-9
Analyt- eller komponentnavne Sibutramine HCl
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H26 Cl N . Cl H . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Sibutramine Hydrochloride Monohydrate, BTS 54524, Reductil, Meridia, 1-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-alpha-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine hydrochloride hydrate (1:1:1), 1-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-alpha-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine hydrochloride monohydrate
InChI formel InChI=1S/C17H26ClN.ClH.H2O/c1-13(2)12-16(19(3)4)17(10-5-11-17)14-6-8-15(18)9-7-14;;/h6-9,13,16H,5,10-12H2,1-4H3;1H;1H2
SMIL O.Cl.CC(C)CC(N(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC navn 1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethylbutan-1-amine;hydrate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 334.32
Mængde 100 mg
Formel vægt 333.1626 g/mol