Få mere at vide
Sibutramine EP Impurity B, Mikromol™
Artikelnummer. 18080000
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18080000 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18080000 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0991.050025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sibutramine EP Impurity B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1RS)-1-(1-(3-Chlorophenyl)cyclobutyl)-N,N,3-trimethylbutan-1-amine Hydrochloride
CAS 2727060-96-8
Analyt- eller komponentnavne (1RS)-1-(1-(3-Chlorophenyl)cyclobutyl)-N,N,3-trimethylbutan-1-amine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H26 Cl N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (1RS)-1-[1-(3-Chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethylbutan-1-amine Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. B (Pharmeuropa) as Hydrochloride, Sibutramine Related Compound B as Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity B, Sibutramine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C17H26ClN.ClH/c1-13(2)11-16(19(3)4)17(9-6-10-17)14-7-5-8-15(18)12-14;/h5,7-8,12-13,16H,6,9-11H2,1-4H3;1H
SMIL Cl.CC(C)CC(N(C)C)C1(CCC1)c2cccc(Cl)c2
IUPAC navn 1-[1-(3-chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethylbutan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 316.31
Mængde 25 mg
Formel vægt 315.1521 g/mol