missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SIB 1553A Hyrdrochloride, TRC

Artikelnummer. 30410082
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410082 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410082 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS41100010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SIB 1553A Hyrdrochloride
CAS 191611-89-9
Molekylær formel C13H19NOS • HCl
Mængde 10 mg
Synonym 4-((2-(1-Methylpyrrolidin-2-yl)ethyl)thio)phenol Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H19NOS.ClH/c1-14-9-2-3-11(14)8-10-16-13-6-4-12(15)5-7-13;/h4-7,11,15H,2-3,8-10H2,1H3;1H
SMIL OC1=CC=C(SCCC2N(C)CCC2)C=C1.Cl
IUPAC navn 4-[2-(1-methylpyrrolidin-2-yl)ethylsulfanyl]phenol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 237.363646
Formel vægt 273.0954
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.