Få mere at vide
SIB 1553A Hyrdrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SIB 1553A Hyrdrochloride |
| CAS | 191611-89-9 |
| Molekylær formel | C13H19NOS • HCl |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-((2-(1-Methylpyrrolidin-2-yl)ethyl)thio)phenol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NOS.ClH/c1-14-9-2-3-11(14)8-10-16-13-6-4-12(15)5-7-13;/h4-7,11,15H,2-3,8-10H2,1H3;1H |
| SMIL | OC1=CC=C(SCCC2N(C)CCC2)C=C1.Cl |
| IUPAC navn | 4-[2-(1-methylpyrrolidin-2-yl)ethylsulfanyl]phenol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.363646 |
| Formel vægt | 273.0954 |