missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sialyl Lewis X, Methyl Glycoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sialyl Lewis X','Methyl Glycoside |
| CAS | 141612-87-5 |
| Molekylær formel | C32 H54 N2 O23 |
| Mængde | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H54N2O23/c1-9-18(42)21(45)22(46)29(51-9)55-26-17(34-11(3)39)28(50-4)53-15(8-37)24(26)54-30-23(47)27(20(44)14(7-36)52-30)57-32(31(48)49)5-12(40)16(33-10(2)38)25(56-32)19(43)13(41)6-35/h9,12-30,35-37,40-47H,5-8H2,1-4H3,(H,33,38)(H,34,39)(H,48,49)/t9-,12-,13+,14+,15+,16+,17+,18+,19+,20-,21+,22-,23+,24+,25+,26+,27-,28+,29-,30-,32-/m0/s1 |
| SMIL | CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@]3(C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)[C@@H](O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)O)[C@H]2O)[C@H](O[C@@H]4O[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4O)[C@H]1NC(=O)C |
| IUPAC navn | (2S,4S,5R,6R)-5-acetamido-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-5-acetamido-2-(hydroxymethyl)-6-methoxy-4-[(2S,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-3-yl]oxy-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy-4-hydroxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 834.77 |
| Formel vægt | 834.3117 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?