Få mere at vide
Cole-Parmer™ SI-200 serien Stuart™ Mikroplade ryste inkubator
Artikelnummer. 15837894
Skift visning
Model-:
SI505
SI505/IQOQ
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- unitSize
15837894 SI505/IQOQ Hver
11986458 SI505 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15837894 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 7952012
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SI-200 serien Stuart™ Microplate Shaking Incubator er specielt designet til at blande små mængder væske i et temperaturkontrolleret miljø.
  • Mikroprocessorstyret rystehastighed sikrer nøjagtighed.
  • Høj rystehastighed op til 1250 rpm.
  • 1,5 mm diameter kredsløb er ideel til mikroplader og mikrorør.
  • Indstil og se nemt temperatur og hastighed på den digitale skærm.
  • Unik udtrækkelig platform gør det nemt at flytte ting ind og ud.
  • Disse mikropladerysteinkubatorer kombinerer høj hastighed med lille kredsløb for at skabe den vibrationsrystevirkning, der kræves til små prøvevolumener.
  • Alle modeller har en timer, der kan indstilles fra 1 sekund til 9 dage.
  • Når timeren er tællet ned, lyder en alarm, og rystningen stopper, mens inkubatoren fortsætter med at køre.
  • Den tilbagetrækkelige platform låses sikkert på plads under drift.
  • En skridsikker måtte sikrer, at mikropladerne forbliver sikkert på platformen, selv når de ryster ved høje hastigheder.
  • Bestil rørstativer til mikrorør i forskellige størrelser.
  • Plads til 4 x mikrotiterplader eller 2 x mikrorørstativer.
  • En vandbakke i rustfrit stål giver op til 80 % luftfugtighed for at forhindre prøveskader.
  • Indbygget USB forbindelse og dedikeret software tillader langtidsovervågning af inkubatortemperaturen via en pc.
  • Bestil model 79520-12 med IQ/OQ (Installation Qualification/Operational Qualification) dokumentation for at hjælpe dig med at overholde regulatoriske myndigheders krav.
Tekniske data
Orbit 16 mm
Hastighedsområde 250 til 1250 rpm
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 250 W
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 7 °C til 60 °C
Holder 4 x mikrotiterplader eller 2 x mikrorørstativer
Produkttype Rysteinkubator
Temperaturområde (engelsk) 44,6 °F til 140 °F
Frekvens 50 Hz
Dimensioner (LxB) Platform 22 x 22 cm
Dimensioner (L x B x H) 30 x 30.7 x 19 cm
Højde (engelsk) 0.6 ft.
Højde (metrisk) 19 cm
Længde (engelsk) 1 ft.
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 1 ft.
Bredde (metrisk) 30.7 cm
Model- SI505/IQOQ
Vise Digital
Til brug med (applikation) Cellekulturapplikationer
Til brug med (udstyr) Mikroplader
Inkluderer Installationskvalifikation/driftskvalifikation (IQ/OQ)
Antal stillinger 4
Timer rækkevidde 1 sek. til 9 dage