Få mere at vide
Cole-Parmer™ SI-200 serien Stuart™ Mikroplade ryste inkubator
Beskrivelse
- Mikroprocessorstyret rystehastighed sikrer nøjagtighed.
- Høj rystehastighed op til 1250 rpm.
- 1,5 mm diameter kredsløb er ideel til mikroplader og mikrorør.
- Indstil og se nemt temperatur og hastighed på den digitale skærm.
- Unik udtrækkelig platform gør det nemt at flytte ting ind og ud.
- Disse mikropladerysteinkubatorer kombinerer høj hastighed med lille kredsløb for at skabe den vibrationsrystevirkning, der kræves til små prøvevolumener.
- Alle modeller har en timer, der kan indstilles fra 1 sekund til 9 dage.
- Når timeren er tællet ned, lyder en alarm, og rystningen stopper, mens inkubatoren fortsætter med at køre.
- Den tilbagetrækkelige platform låses sikkert på plads under drift.
- En skridsikker måtte sikrer, at mikropladerne forbliver sikkert på platformen, selv når de ryster ved høje hastigheder.
- Bestil rørstativer til mikrorør i forskellige størrelser.
- Plads til 4 x mikrotiterplader eller 2 x mikrorørstativer.
- En vandbakke i rustfrit stål giver op til 80 % luftfugtighed for at forhindre prøveskader.
- Indbygget USB forbindelse og dedikeret software tillader langtidsovervågning af inkubatortemperaturen via en pc.
- Bestil model 79520-12 med IQ/OQ (Installation Qualification/Operational Qualification) dokumentation for at hjælpe dig med at overholde regulatoriske myndigheders krav.
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 16 mm |
| Hastighedsområde | 250 til 1250 rpm |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz, 250 W |
| Spænding | 230 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 7 °C til 60 °C |
| Watt | 250 W |
| Holder | 4 x mikrotiterplader eller 2 x mikrorørstativer |
| Produkttype | Rysteinkubator |
| Temperaturområde (engelsk) | 44,6 °F til 140 °F |
| Frekvens | 50 Hz |
| Vis mere |