Få mere at vide
Shvos katalysator, TRC
Artikelnummer. 30419742
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419742 500 mg
30415828 100 mg
30415827 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30419742 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS282400500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104439-77-2
Molekylær formel C62H42O6Ru2
Molekylvægt (g/mol) 1085.13
Synonym Tetracarbonyl-μ-hydro[(1,2,3,4,5-η)-1-hydroxy-2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-yl][(2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one]di-ruthenium Coordination Compound, 2,3,4,5-Tetraphenyl-1,3-cyclopentadien-1-ol Ruthenium Complex, 2,3,4,5-Tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one Ruthenium Complex, Tetracarbonyl-μ-hydro[(1,2,3,4,5-η)-1-hydroxylato-2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-yl][(1,2,3,4,5-η)-1-hydroxy-2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]diruthenium, 1-Hydroxytetraphenylcyclopentadienyl(tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one)-mu-hydrotetracarbonyldiruthenium(II), Shvo Catalyst
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3)C(=C([C]2C4=CC=CC=C4)O)C5=CC=CC=C5.C1=CC=C(C=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3)C(=O)C(=C2C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Ru].[Ru]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Shvo's Catalyst