Få mere at vide
SymLine™ Vinklet afslukningsadapter
Artikelnummer. 13508840
Skift visning
Lukkestørrelse:
GL25
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Lukkestørrelse unitSize
13508840 GL25 Hver
1 options
Artikelnummer. 13508840 Leverandør SymLine™ Leverandørnr. 106475
Fyld dit lab op
Brug rabatkode 28007
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dovetail din SymLine™ System, der passer til netop dine behov. Her finder du mange nyttige tilbehør.
eksisterer allerede
SymLine™ tilbyder en passende adapter til hver rød tråd, så du ikke har problemer med at forbinde forskellige trådtyper.
  • Mange nyttige tilbehør såsom manifolder, afspærringsventiler, kabinetgennemføringer eller jordkabler giver dig mulighed for at konfigurere din SymLine™ system til dine behov
  • Alt tilbehør er elektrostatisk dissiperende og godkendt til brug i laboratorier med eksplosionsfare
Tekniske data
Lukkestørrelse GL25
Lukningsfarve Sort
Oversigt 1 x GL25 (f) til 1 x GL25 (m)
Farve Sort
Liner materiale HDPE-EC
Materiale HDPE-EC
Produkttype Vinklet afspærringsadapter