missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SHP099, MedChemExpress

Artikelnummer. 16474296
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16474296 100 mg
16435727 5 mg
16419556 50 mg
16412988 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16474296 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100388

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress SHP099 is a potent, selective, orally available SHP2 inhibitor with an IC50 of 70 nM.

SHP099 is a potent, selective, orally available SHP2 inhibitor with an IC50 of 70 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SHP099
CAS 1801747-42-1
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H19Cl2N5
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 12 mg/mL (34.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.84 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=NC(N2CCC(C)(N)CC2)=CN=C1C3=CC=CC(Cl)=C3Cl
Molekylvægt (g/mol) 352.26
Formel vægt 352.26
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.