Få mere at vide
SHP099 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
SHP099 hydrochloride is a potent, selective and orally available SHP2 inhibitor with an IC50 of 70 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SHP099 hydrochloride |
| CAS | 2200214-93-1 |
| Farve | Orange |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H20Cl3N5 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 4.1 mg/mL (10.55 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : ≥ 2.5 mg/mL (6.43 mM) |
| SMIL | NC1=NC(N2CCC(C)(N)CC2)=CN=C1C3=CC=CC(Cl)=C3Cl.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 388.72 |
| Formel vægt | 388.72 |
| Vis mere |