Få mere at vide
Cole-Parmer™ SHP-200-serien med stor kapacitet infrarød røreplade
Beskrivelse
- Sjældne jordarters magneter giver kraftig magnetisk omrøring op til 15 L
- Effektiv infrarød varmeovn kombineret med en omrører resulterer i hurtigere jævnt opvarmede væsker
- 900 W infrarød varmelegeme kan koge 1 L vand over 30 % hurtigere end en konventionel 1200 W keramisk kogeplade
- Feedback kontrol fra 100 til 1500 rpm
- Kemikaliebestandig, keramisk topplade har en 14 cm (5,5 tommer) diameter varmeområdet forbliver køligt rundt om kanterne for at forhindre utilsigtede forbrændinger
- 'Varmt' advarselslampe blinker, når pladetemperaturen er over 50 °C og fungerer, selv når kogepladen er slukket
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Glaskeramik |
| Spænding | 230 V |
| Størrelse | 30 x 30 cm |
| Temperatur (metrisk) | 0 °C til 450 °C |
| Type | Omrøringsvarmeplader |
| Form | Firkant |
| Stiktype | EU/Storbritannien |
| Antal stillinger | 1 |
| Maks. Beholderstørrelse | 15 L |
| Omrøringsområde | 100 til 1500 o/min |
| Vis mere |