Få mere at vide
Cole-Parmer™ SHP-200 Series Digital røreplade med stor kapacitet
Artikelnummer. 17782529
Skift visning
Topplademateriale:
Aluminiumslegering
Keramisk
Dimensioner (L x B x H):
37,5 x 31 x 10,5 cm
37,5 x 31 x 12,5 cm
Temperatur (metrisk):
0 °C til 300 °C
0 °C til 450 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Topplademateriale Dimensioner (L x B x H) Temperatur (metrisk)
17782529 Aluminiumslegering 37,5 x 31 x 12,5 cm 0 °C til 300 °C
17772529 Keramisk 37,5 x 31 x 10,5 cm 0 °C til 450 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17782529 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0480778
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Enkle og økonomiske kogeplader med digitale omrøringsmuligheder.
  • Kompakt, pladsbesparende design passer til selv rodede laboratorier
  • Kraftige magneter giver stærk omrøring op til 2000 rpm
  • Kan blande store mængder op til 15 L*
  • Blinkende lys advarer, når toppladen er varm, mens sikkerhedskredsløbet beskytter mod overophedning
  • Alle modeller inkluderer en integreret beslag til fastgørelse af en støttestang
  • Har enten belagt aluminium topplade for hurtig opvarmning og bedre temperaturensartethed eller kemisk resistent glaskeramik, der forbliver køligt rundt om kanterne for at forhindre forbrændinger
  • 'Varmt' advarselslampe blinker, når pladetemperaturen er over 50 C, °selv når kogepladen er slukket (varer op til 30 minutter uden strøm)
Tekniske data
Topplademateriale Aluminiumslegering
Spænding 230 V
Størrelse 30 x 30 cm
Temperatur (metrisk) 0 °C til 300 °C
Type Omrøringsvarmeplader
Form Firkant
Maks. Prøvebelastning 15 L
Stiktype EU/Storbritannien
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 15 L
Omrøringsområde 100 til 1500 o/min
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 37,5 x 31 x 12,5 cm
Certificeringer/compliance CE, UKCA
Vise Digital
Vis mere Vis mindre
Baseret på vand indeholdt i en 20 L glasbundkolbe.