Få mere at vide
SHP-1 Antibody Pair, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18335978 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
1 Set
Artikelnummer. Mængde
18335978 1 Set
1 options
Artikelnummer. 18335978 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. H00005777AP22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Antibody Pair
SHP-1 Polyclonal antibody specifically detects SHP-1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen SHP-1
Applikationer Sandwich ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Formulering 1x PBS, pH 7.4
Gene Alias HCP, HCPH, HPTP1C, PTP-1C, PTPN6, SHP1, SHP-1L, SH-PTP1
Mængde 1 Set
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptosis, Protein Phosphatase
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 5777
Målarter Human
Indhold og opbevaring Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.