Få mere at vide
SHOWA S-TEX KV3 skærebestandige strikhandsker
Artikelnummer. 17891211
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17891211 Lille
17801221 Medium
17811221 Større
17821221 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17891211 Leverandør SHOWA Leverandørnr. STEX KV307S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1515.00 DKK
    1270.30 DKK / 10 par
    Spare 244.70 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
S-TEX KV3-handsken tilbyder et enestående niveau af skærebeskyttelse, mens den bibeholder optimal fingerfærdighed.
  • Handsken har en palmedip i naturgummi, der sikrer et overlegent greb i både tørre og våde forhold.
  • For maksimal skæremodstand er KV3-handsken lavet med en kombination af rustfrit stålfor, Kevlar fibre og patenteret Hagane Coil-teknologi.
  • KV3-handsken er designet til at være figursyet og åndbar, hvilket sikrer maksimal komfort og ydeevne under brug.
Tekniske data
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale Latex
Farve Sort, Gul
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Aramid strik, Polyester, Rustfri stålfiber
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse Lille
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Punkteringsvurdering ASTM F2878 NIVEAU 4