Få mere at vide
SHOWA NSK26 Kemikaliebestandige nitrilhandsker
Artikelnummer. 17871211
Skift visning
Størrelse:
Større
Artikelnummer. Størrelse
17871211 Større
1 options
Artikelnummer. 17871211 Leverandør SHOWA Leverandørnr. NSK2610L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1410.00 DKK
    1162.90 DKK / 12 par
    Spare 247.10 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 13-10-2026
De SHOWA NSK26 handske er et pålideligt og effektivt middel til at beskytte mod en række opløsningsmidler, olier og syrer. Det giver fremragende beskyttelse mod disse potentielt skadelige stoffer.
  • Sikrer fremragende håndbeskyttelse i farlige miljøer.
  • Handsken har en fleksibel og vandtæt konstruktion.
  • Den er designet til at give optimal beskyttelse til bærerens hænder.
Med en ru overfladefinish NSK26 tilbyder fremragende greb, så du nemt kan håndtere værktøjer og materialer. Bomuldsforet leder sveden væk og sikrer maksimal komfort selv under længere tids brug. Desuden holder et øje og en elastisk manchet handsken på plads, hvilket sikrer fuld og ensartet beskyttelse mod en række farer. Uanset om du arbejder i den kemiske industri, bilindustrien eller fremstillingsindustrien SHOWA NSK26 handske er et fremragende valg til at give pålidelig kemisk beskyttelse, greb og komfort til dine hænder.
Tekniske data
Kloreret Nej
Applikationer Industri, Laboratorie
Farve Blå
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Størrelse Større
EN388 Standard EN388:4111X
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKL
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Handske manchet stil Handske
Foring Uforet
Længde (engelsk) 25,6 tommer.
Længde (metrisk) 650 mm