Få mere at vide
SHOWA™ Blå Nitril N-Dex Medicinske eksamenshandsker
Artikelnummer. 12930935
Størrelse:
X-Small
Medium
Large
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12930935
Brand: SHOWA™ BST60053
Beskyt hænder med SHOWA™ Blå Nitril N-Dex Medicinske eksamenshandsker, da de giver tre gange så høj punkteringsbestandighed som naturgummi- eller vinylhandsker af sammenlignelig tykkelse. .
  • Powder-free
  • Rolled cuff
  • Blue
  • Disposable
Tekniske data
Farve Blue
Engangs Single-use
Materiale Nitrile
Størrelse Large