Få mere at vide
SHOWA™ NSK24™ Blå kemikalieresistente nitrilbelagte handsker
Beskrivelse
Beskyttelse mod en bred vifte af opløsningsmidler, olier og syre.
- Fleksibilitet og fingerfærdighed findes ikke i en tungere handske
- Ru-finish tekstur giver et sikkert greb i selv de mest olierede og våde applikationer
- Interlock liner sikrer en ekstra grad af komfort og liner beskyttelse
- Farve: Blå
Overholdelse
Datatest er tilgængelig efter anmodning.
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 2 |
| Certificeringer/compliance | 21 CFR 170-199, ASTM D5526 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE |
| Kloreret | Nej |
| Farve | Blå |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Produkttype | Chemical Protection Gloves |
| Størrelse | 9 |
| Tykkelse (engelsk) | 15 mil. |
| Vis mere |