Få mere at vide
SHOWA™ 7500PF Nitril engangshandsker
Artikelnummer. 16495424
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16495424 Større
16435434 X-Small
16415434 Lille
16405434 Medium
16425434 X-Large
16445434 2X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16495424 Leverandør SHOWA™ Leverandørnr. 7500PF09L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00 DKK
    117.38 DKK / Pakke med 100
    Spare 48.62 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Konkurrencedygtige engangshandsker af høj kvalitet af nitril giver en anden hud-fornemmelse for markant at reducere håndtræthed.
  • Latexfri, 100% nitril
  • Økonomi karakter
  • Pulverfri
  • Rullet manchet forhindrer snavs i at trænge ind i handsken
  • Anden hudfornemmelse reducerer håndtræthed
  • Ideel til industrielle applikationer, herunder laboratorier, fødevaretjenester, farmaceutiske produkter, rumfart, forsyningsvirksomheder
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA 21 CFR 170-199, ASTM D5511 og D5526 standarder, ASTM D5511, ASTM D5526
Applikationer Industri, Laboratorie
AQL 1.5
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitrile Gloves
Størrelse Større
Tykkelse (engelsk) 4 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.10 mm
Model- 7500PF L
Længde (engelsk) 9,5 tommer
Længde (metrisk) 24 cm