Få mere at vide
SHOWA™ 7500PF Nitril engangshandsker
Artikelnummer. 16435434
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16435434 X-Small
16415434 Lille
16405434 Medium
16495424 Større
16425434 X-Large
16445434 2X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16435434 Leverandør SHOWA™ Leverandørnr. 7500PF06XS
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Konkurrencedygtige engangshandsker af høj kvalitet af nitril giver en anden hud-fornemmelse for markant at reducere håndtræthed.
  • Latexfri, 100% nitril
  • Økonomi karakter
  • Pulverfri
  • Rullet manchet forhindrer snavs i at trænge ind i handsken
  • Anden hudfornemmelse reducerer håndtræthed
  • Ideel til industrielle applikationer, herunder laboratorier, fødevaretjenester, farmaceutiske produkter, rumfart, forsyningsvirksomheder
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA 21 CFR 170-199, ASTM D5511 og D5526 standarder, ASTM D5511, ASTM D5526
Applikationer Industri, Laboratorie
AQL 1.5
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse X-Small
Tykkelse (engelsk) 4 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.10 mm
Model- 7500PFXS
Længde (engelsk) 9,5 tommer
Længde (metrisk) 24 cm