Få mere at vide
SHOWA™ 7500PF Nitril engangshandsker
Beskrivelse
- Latexfri, 100% nitril
- Økonomi karakter
- Pulverfri
- Rullet manchet forhindrer snavs i at trænge ind i handsken
- Anden hudfornemmelse reducerer håndtræthed
- Ideel til industrielle applikationer, herunder laboratorier, fødevaretjenester, farmaceutiske produkter, rumfart, forsyningsvirksomheder
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA 21 CFR 170-199, ASTM D5511 og D5526 standarder, ASTM D5511, ASTM D5526 |
| Applikationer | Industri, Laboratorie |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Størrelse | Medium |
| Vis mere |