Få mere at vide
SHOWA™ 460-serien PVC-coatede kuldebestandige handsker
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
Beskrivelse
- Handsker forbliver fleksible i temperaturer så lave som -4 °F (-20 °C)
- PVC-belægning beskytter mod olier og kemikalier
- Groft greb forbedrer den taktile præcision ved håndtering af små, fedtede komponenter
- Udvidet håndledsbeskyttelse mod skadelige stoffer
- Reduceret potentiel eksponering for bakterier, vira og svampe
Tekniske data
Tekniske data
| Belagt område | Fuld |
| Belægningsmateriale | PVC |
| Farve | Orange |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Hånd | Bestemt |
| Størrelse | Medium |
| Til brug med (applikation) | Kemisk spray/behandling, belægningsforberedelse og maling |
| Handske manchet stil | Handske |
| Liner materiale | Akryl |
| Serie | 460 |
| Vis mere |