Få mere at vide
SHOWA™ 460-serien PVC-coatede kuldebestandige handsker
Artikelnummer. 17881171
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17881171 Større
17871171 Medium
17891171 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17881171 Leverandør SHOWA™ Leverandørnr. 46009L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1315.00 DKK
    1060.74 DKK / 10 par
    Spare 254.26 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Isolerede handsker beskytter hænder og forbliver fleksible i lave temperaturer. Ru-tekstureret PVC-belægning beskytter mod olier og kemikalier, samtidig med at den forbedrer grebsegenskaber og taktil præcision.
  • Handsker forbliver fleksible i temperaturer så lave som -4 °F (-20 °C)
  • PVC-belægning beskytter mod olier og kemikalier
  • Groft greb forbedrer den taktile præcision ved håndtering af små, fedtede komponenter
  • Udvidet håndledsbeskyttelse mod skadelige stoffer
  • Reduceret potentiel eksponering for bakterier, vira og svampe
Tekniske data
Belagt område Fuld
Belægningsmateriale PVC
Farve Orange
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Hånd Bestemt
Størrelse Større
Til brug med (applikation) Kemisk spray/behandling, belægningsforberedelse og maling
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Akryl
Serie 460
Længde (engelsk) 11,8 tommer
Længde (metrisk) 30 cm