Få mere at vide
SHOWA A0170 Antistatiske strikhandsker
Artikelnummer. 17841201
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17841201 X-Large
17811201 Lille
17821201 Medium
17831201 Større
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17841201 Leverandør SHOWA Leverandørnr. A017009XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    514.00 DKK
    414.68 DKK / 10 par
    Spare 99.32 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 17-11-2026
A0170 antistatisk handske er velegnet til håndtering af glas, slibende og elektriske komponenter. Den har en liner, der spreder statisk elektricitet og en polyurethanbelægning på håndfladen.
  • Den antistatiske handske A0170 har en polyurethanbelægning på håndfladen, der beskytter mod olier og slid.
  • Polyurethanbelægningen efterlader heller ingen mærker eller fingeraftryk på håndterede genstande.
  • Handsken er designet til bærekomfort med en fleksibel, sømløs foring.
  • Den elastiske manchet på handsken forhindrer snavs i at trænge ind.
Tekniske data
Kloreret Nej
Konstruktion Sømløs strik
Accelerator gratis Ja
Applikationer Industri, Laboratorie
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Hvid, Grå
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Delvist tekstureret
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Renrum
Latex fri Ja
Materiale Nylon, Polyester, Polyurethan
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Antistatiske handsker
Størrelse X-Large
Sterilitet Ikke steril
EN388 Standard EN388:3121X
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Tear Rating 2
Garnmåler 13 G