Få mere at vide
SHOWA 8110 Skærebestandige strikhandsker
Artikelnummer. 17867980
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17867980 Lille
17877980 Medium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17867980 Leverandør SHOWA Leverandørnr. 811007S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1435.00 DKK
    1158.65 DKK / 12 par
    Spare 276.35 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
De SHOWA 8110 handsker er et godt valg for folk, der har brug for stærke og beskyttende handsker til forskellige industrielle formål.
  • Handskerne er designet til at passe naturligt til hånden, hvilket reducerer træthed under længere tids brug.
  • De tilbyder optimal fingerfærdighed og åndbarhed, og holder hænderne kølige og behagelige selv under intens fysisk aktivitet.
  • Handskerne er ideelle til industrier, der kræver pålidelig skærebeskyttelse, såsom konstruktion og fremstilling.
  • Med enestående holdbarhed, overlegen beskyttelse og uovertruffen komfort SHOWA 8110 handsker er det bedste valg til behov for håndbeskyttelse.
Tekniske data
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Grå
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Glasfiber, Polyethylen
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse Lille
EN388 Standard EN388:2X43E
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke