Få mere at vide
SHOWA 690 blå forede kemikalieresistente handsker med forlængede manchetter
Artikelnummer. 17831191
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17831191 Medium
17841191 Større
17851191 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17831191 Leverandør SHOWA Leverandørnr. 69008M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1830.00 DKK
    1478.40 DKK / 10 par
    Spare 351.60 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
De SHOWA 690-handsken er designet til kemisk beskyttelse og giver fuld dækning til hånd og arm, hvilket effektivt beskytter dem mod farlige kemikalier. Handsken har forlængede ærmer, der er sikret med en elastisk manchet.
  • Fuld dækning
  • Forlængede ærmer
  • Har elastiske manchetter
Specifications
Kloreret Nej
Applikationer Industri, Laboratorie
Farve Blå
Latex fri Ja
Materiale Bomuld, Polyester
Størrelse Medium
EN388 Standard EN388:4121X
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKL
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Handske manchet stil Udvidet
Foring Foret