Få mere at vide
SHOWA™ 6110PF Biologisk nedbrydelige engangshandsker af nitril
Artikelnummer. 16233142
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 16233142
Brand: SHOWA™ 6110PF11XXL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lavet med SHOWAs revolutionerende Eco Best Technology™ (EBT), biologisk nedbrydelige handsker er pudderfri og giver komfort, fingerfærdighed og ydeevne på tværs af en bred vifte af applikationer.
  • Eco Best Technology™ (EBT) opnåede 82% biologisk nedbrydning på 386 dage
  • Ergonomisk design for en anden hudfølelse
  • Nedsat risiko for allergi
  • Kategori III, EN 374 godkendt
  • Ideelt valg til applikationer som laboratorier, viceværtsarbejde, husholdning, madservice, landbrug og vedligeholdelse
Overholdelse
Datatest er tilgængelig efter anmodning.
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA 21 CFR 177.2600, ASTM D5526
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 VIRUS
Kemoterapeutisk vurderet Nej
Applikationer Industri, Laboratorie
AQL 1.5
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Ingen tekstur
Fingertykkelse (engelsk) 4 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.10 mm
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 3,9 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.09 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 2X-stor
Tykkelse (engelsk) 4 mil
Tykkelse (metrisk) 0.10 mm
Model- 6110PFXXL
Serie 6110PF
Længde (engelsk) 9,5 tommer
Længde (metrisk) 24.13 cm