Få mere at vide
VistaLab™ Technologies Shorty Wobble-not™ Serologisk pipette med lav indføringskraft
Volumen (metrisk):
10 mL
25 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
Negative gradueringer:
11 mL
14 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Beskrivelse
- Emballage: Individuelt pakket ind i papir/plast
- Pipetter måler 10 tommer fra spids til ende
- Steril– RNase/DNase fri, ikke-pyrogen
- Nøjagtighed± 2 % ved fuld volumen
- Filter ved prop-ende lavet af porøs polypropylen
- Ultra-klare markeringer
- Steriliseret til SAL 10 -6
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±2 % ved fuld volumen |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Polystyren, polypropylen |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 0.2 mL |
| Længde (engelsk) | 10 tommer |
| Negative gradueringer | 11 mL |
| Mængde | 200,-/sag |
| Tip stil | Serologisk |
| Vis mere |