Få mere at vide
Corning™ Shorty Stripette™ Serological Pipets
Artikelnummer. 10328539 Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
5 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Artikelnummer. 10328539
Brand: Corning™ 4102
Specially sized for small spaces
Shorter than standard-sized pipets, Shorty Stripettes move freely under the hood or in other confined spaces.
  • 32% shorter than standard Corning Stripette pipets
  • One-piece design reduces the possibility of particulates
  • Printed stripe magnifies the meniscus, enabling easier volume reading
  • Sterile, individually wrapped in paper/plastic
  • Nonpyrogenic
  • Noncytotoxic
Ordreinfo
Individually wrapped in paper/plastic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±2%
Certificeringer/compliance Non-pyrogenic, DNase, RNase-free
Materiale Polystyrene
Sterilitet Sterile
Uddannet Yes
Gradueringer 0.1 mL
Længde (engelsk) 8.66 in.
Negative gradueringer 3 mL
Mængde 200/Cs.
Tip stil Round
Emballagetype Individually Wrapped
Farve Blue
Volumen (metrisk) 5 mL
Længde (metrisk) 22 cm
Type Serological Pipet
Engangs Single-use