Få mere at vide
Greiner Bio-One Shorty sterile serologiske pipetter
Volumen (metrisk):
5 mL
10 mL
Gradueringer:
1/10
2/10
Beskrivelse
- Højkvalitets polystyren
- Tydelig, let læselig graduering
- Farvet lodret stribe for nem aflæsning af lydstyrken
- Med syntetisk fibrøst filtermateriale til beskyttelse mod
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Form: Kort |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 2/10 |
| Emballagetype | Individuelt pakket i plastik |
| Volumen (metrisk) | 10 mL |
| Type | Serologisk pipette |