Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør: Toluen
Artikelnummer. p-6467004
Måleområde:
100 til 1800
5 300 –ppm
50 til 400
Rørtype:
Toluen 100/a
Toluen 5/b
Toluen 50/a
Fugtighedsområde:
5 til 12 mg/L
Ikke relevant
Mindre end 30 mg/l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10222681
Brand: Dräger™ 8101661
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Detektorrør
Glasdetektorrør er fyldt med et inert reagensbærermateriale (silicagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilicat) imprægneret med et indikeringsreagens. Reagens producerer en kolorimetrisk indikation i nærvær af en bestemt gas, damp eller aerosol. Koncentrationer kan aflæses direkte fra farveskiftet på rørets trykte skala. Rørene er hermetisk forseglede. De fleste har to års holdbarhed (når de opbevares ved stuetemperatur). Fås i pakker med ti.
Note:
Nogle test kræver et forrør eller et sammenligningsrør ud over detektorrøret. Disse rør er inkluderet i æsken med 10, hvilket reducerer antallet af detektorrør. Det faktiske antal detektorrør er angivet i bestillingsskemaerne.
Ordreinfo
For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
Tekniske data
Komponenter målt Toluen
Fugtighedsområde Ikke relevant
Måleområde 5 300 –ppm
Antal slagtilfælde 2/10
Mængde 10
Svartid 1 til 5 min.
Temperaturområde (engelsk) 41 °F til 77 °F
Temperaturområde (metrisk) 2° til 40 °C
Rørtype Toluen 5/b